Key Documents
XX803GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 1/2 in. ID, silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
silicone
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Długość
7.6 m (25 ft)
Średnica
0.5 cm
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclavable
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany