Kluczowe dokumenty
ERMBC190
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, medium level
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opakowanie
package with 20 g
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBC190.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Fitochemikalia: Glukozynolan całkowity (GSL)
Pierwiastki śladowe: Siarka
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)