ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
ERM®
czystość izotopowa
26Mg
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
neat
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMAE638.
ERMAE638.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)