ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
HbA1c Kit of calibrants
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical
Format
matrix material
temp. przechowywania
−70°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMAD500.
ERMAD500.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)