D0406200
Deptropine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dibenzheptropine citrate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
deptropine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C23H27NO.C6H8O7/c1-24-18-12-13-19(24)15-20(14-18)25-23-21-8-4-2-6-16(21)10-11-17-7-3-5-9-22(17)23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h2-9,18-20,23H,10-15H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
CHQGYMXXKZPWOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)