CRMUAPKR
Aniline Point Standard
ASTM D 611 (58.90 °C)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® 611
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
mp
-49 °C
Zastosowanie
petroleum
Opis ogólny
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup