CL15
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J309
Synonim(y):
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)