CCW4742
TS AGAR
Solid selective and differential medium for isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens, suitable for microbiology
Synonim(y):
TS Agar, Tryptone Sulfite Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 11133
Poziom jakości
Postać
solid
okres trwałości
6 mo. (Expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 14.00 g/L
enzymatic digest of casein, 15.00 g/L
ferric ammonium citrate, 1.00 g/L
sodium meta-bisulfite, 1.00 g/L
soy Peptone, 5.00 g/L
yeast Extract, 5.00 g/L
opakowanie
box of 30 plates
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
Parametry
9 mL filling volume
śr. płytki
55 mm
kolor
yellow
pH
7.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)