CCW4692
Malt Extract Acid Agar in flasks
For detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Synonim(y):
MEA pH 4.3
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
solid
okres trwałości
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
opakowanie
box of 10 bottles
warunki przechowywania
(Tightly closed)
pojemność butelki
250 mL
filling volume
200 mL
kolor
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)