Key Documents
C2385000
Clonazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-(2-Chlorophenyl)-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clonazepam
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
Klucz InChI
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)