Kluczowe dokumenty
C1350000
Chloramphenicol disodium disuccinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Chloramphenicol disuccinate disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18Cl2N2Na2O11
Masa cząsteczkowa:
567.24
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chloramphenicol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chloramphenicol disodium disuccinate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)