Kluczowe dokumenty
C0990000
Cetyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
8.34 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 43 °C)
rodzina API
cetyl alcohol
temp. samozapłonu
483 °F
granice wybuchowości
8 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)