Kluczowe dokumenty
BP901
Phenobarbital
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-pyrimidinetrione, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid, Luminal
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phenobarbital
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)
Klucz InChI
DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)