1524023
USP
Phenobarbital Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5-Ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione)
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
USP
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)