Kluczowe dokumenty
BP564
5-Vinyl-2-pyrrolidone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
vigabatrin
Formularz
liquid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1C(CCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
OYVDXEVJHXWJAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
5-Winylo-2-pirolidon BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Vigabatrin TabletsVigabatrin
  • Oral Powder
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbonesCorrosion
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)