Key Documents
BP134
Dothiepin hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Dibenzo[b,e]thepin-11(6H)-ylidine-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NS·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.90
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dothiepin, dosulepin
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H21NS.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;
Klucz InChI
XUPZAARQDNSRJB-CULRIWENSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dothiepin hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dosulepin Capsules
  • Dosulepin Oral Solution
  • Dosulepin Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Dothiepin hydrochloride is a tricyclic antidepressant.
    Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)