BCR644
Artificial foodstuff (Fructose, Sucrose, Lactose and Starch/glucose)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR644.
BCR644.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Węglowodany: Fruktoza, Laktoza, Skrobia/glukoza, Sacharoza
Grupa matryc: Żywność przetworzona
Węglowodany: Fruktoza, Laktoza, Skrobia/glukoza, Sacharoza
Grupa matryc: Żywność przetworzona
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)