BCR613
Prostate specific antigen (protein mass)
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical
format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR613
BCR613
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)