Merck
BCR139
Benzo[ghi]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Beilstein:
2047005
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cc2ccc3ccc4cccc5c(c1)c2c3c45
InChI
1S/C18H10/c1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15-14(5-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
Klucz InChI
YEIHPPOCKIHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR139
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.