Kluczowe dokumenty
BCR077R
1-Methylchrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
Klucz InChI
LQKGSLMFGWWLIU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
BCR077R.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)