Kluczowe dokumenty
BCR054R
Copper (O)
BCR®, certified reference material, rod
Synonim(y):
Copper
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
JRC
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR054R.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)