B0070000
Bacampicillin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bacampicillin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OC(OC(=O)OCC)C)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C21H27N3O7S.ClH/c1-5-29-20(28)31-11(2)30-19(27)15-21(3,4)32-18-14(17(26)24(15)18)23-16(25)13(22)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11,13-15,18H,5,22H2,1-4H3,(H,23,25);1H/t11?,13-,14-,15+,18-;/m1./s1
Klucz InChI
IWVTXAGTHUECPN-ANBBSHPLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)