68186
Benzylpenicilloic acid disodium salt, mixture of epimeres
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-Carboxy-5,5-dimethyl-α-[(2-phenylacetyl)amino]-2-thiazolidineacetic acid disodium salt, Penicilloic acid disodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
format
neat
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(24-16)11(14(20)21)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Klucz InChI
HCYWNSXLUZRKJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)