Kluczowe dokumenty
A1662
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
sterylność
aseptically filled
Próba
28-32% protein basis (biuret)
Formularz
solution
oczyszczone przez
heat shock fractionation
zawiera
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
pochodzenie
USA origin
stężenie
28-32% (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
bovine ... ALB(280717)
Opis ogólny
Albumina surowicy bydlęcej (BSA), nieglikozylowane białko globularne, jest syntetyzowana w wątrobie bez użycia grup prostetycznych lub innych dodatków, co czyni ją jednym z niewielu białek osocza bez grup węglowodanowych. BSA ujawnia różne miejsca wiązania o różnej specyficzności. Miejsca I i II są najważniejsze, zlokalizowane odpowiednio w hydrofobowych wnękach subdomen IIA i IIIA.
Zastosowanie
Zastosowano roztwór albuminy surowicy bydlęcej:
  • w inkubacji 108 jednostek tworzących kolonie S. aureus do ilościowego testu zawiesinowego w celu oceny skuteczności przeciwbakteryjnej
  • jako składnik w hodowli bulionu bakteryjnego jako obciążenie materią organiczną w eksperymentach kontrolnych w celu zbadania mikrobójczego wpływu kości sezamowej na Staphylococcus aureus
  • jako obciążenie materią organiczną w pożywce hodowlanej Ham's F12 do ilościowych testów zawiesinowych w celu zaobserwowania efektu działania przeciwdrobnoustrojowego środków antyseptycznych
Działania biochem./fizjol.
Albumina surowicy bydlęcej (BSA) funkcjonuje jako nośnik transportujący leki. Jest ona głównie wykorzystywana jako model testowy do badania interakcji albuminy z silnymi środkami farmaceutycznymi. Zdolność BSA do interakcji z wieloma aromatycznymi i hydrofobowymi cząsteczkami w krwiobiegu czyni ją użyteczną. W pożywkach do hodowli komórkowych albumina surowicy bydlęcej jest często stosowana jako suplement białkowy. Właściwości fluorescencyjne BSA pomagają w intensywnej emisji po wzbudzeniu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The NMR tube bioreactor
Chatzikonstantinou AV, et al.
Test, 633, 71-101 (2020)
Bovine serum albumin
2018 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC), 1045-1045 (2016)
N Kapalschinski et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 39(6), 1221-1225 (2013-05-15)
Wound infection is one of the major complications in acute and chronic wound healing. Antiseptic solutions and wound irrigating agents are routinely used for therapy and prevention in healthcare today. Even if wound exudate contains total protein concentrations up to
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Nikolay N Brandt et al.
Journal of biomedical optics, 20(5), 051015-051015 (2014-12-06)
The analysis of the structure-function relationship is extremely important in the study of proteins. The importance of function-related motions of large parts or subglobules of protein molecules stimulates the spectroscopic study in the low-frequency (terahertz) domain. However, only tentative assignments