Kluczowe dokumenty
A1250000
Aprotinin solution
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
bovine
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aprotinin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
Klucz InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Roztwór aprotyniny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regulatory decisions pertaining to aprotinin may be putting patients at risk.
Paul C Hébert et al.
CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 186(18), 1379-1386 (2014-10-01)
Ulrich Weininger et al.
Biochemistry, 53(28), 4519-4525 (2014-07-02)
Intramolecular motions of proteins are critical for biological function. Transient structural fluctuations underlie a wide range of processes, including enzyme catalysis, ligand binding to buried sites, and generic protein motions, such as 180° rotation of aromatic side chains in the
D Royston
Anaesthesia, 70 Suppl 1, 46-49 (2014-12-03)
There is a considerable difference between the mechanism of action of the lysine analogues, tranexamic acid and epsilon-aminocaproic acid, and the serine protease inhibitor aprotinin. Aprotinin acts to inactivate free plasmin, but with little effect on bound plasmin, whereas the
Philippe Leroux et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 73(5), 387-402 (2014-04-09)
Intracerebral-intraventricular hemorrhages (ICH/IVH) in very preterm neonates are responsible for high mortality and subsequent disabilities. In humans, tissue plasminogen activator (t-PA) initiates fibrinolysis and activates endoluminal-endothelial receptors; dysfunction of the t-PA inhibitor (PAI-1) results in recurrent hemorrhages. We used PAI-1
Reduction in serine protease activity correlates with improved rosacea severity in a small, randomized pilot study of a topical serine protease inhibitor.
Aimee M Two et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1143-1145 (2013-11-12)