Merck
A0420000
Aminocaproic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
906872
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aminocaproic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kwas aminokapronowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę.
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę. Zgłaszano, że hamuje wiązanie plazminogenu z aktywowanymi płytkami krwi. Wczesne doniesienia wskazywały, że hamuje aktywację pierwszego składnika układu dopełniacza. Wiąże i inaktywuje karboksypeptydazę B.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allergic contact dermatitis due to epsilon-aminocaproic acid: a case report and mini-review of the published work.
Yuriko Yamamoto et al.
The Journal of dermatology, 40(4), 301-303 (2013-02-13)
O N Lucas et al.
Oral surgery, oral medicine, and oral pathology, 51(2), 115-120 (1981-02-01)
On the basis of our review of the literature, it can be concluded that the advantages of E-A.C.A. include (1) safe execution of oral surgical procedures in persons with hemophilia of varying degrees of severity, (2) decrease or total elimination
Blood-sparing drugs: aprotinin, tranexamic acid, and epsilon-aminocaproic acid.
D Royston
International anesthesiology clinics, 33(1), 155-179 (1995-01-01)
Are antifibrinolytic agents effective in the treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage?
Travis R Eastin et al.
Annals of emergency medicine, 64(6), 658-659 (2014-06-24)
Nabaneeta Mukhopadhyay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(6), 4293-4310 (2015-01-13)
Blends of polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6) with multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) were prepared using different processing strategies in a twin-screw micro-compounder. The effect of MWNTs on the crystallization behaviour of the PP phase and the PA6 phase of