Merck
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Postać
liquid
skład
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)