Kluczowe dokumenty
99314
Sodium ionophore I - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Selectophore™
Poziom jakości
Postać
liquid
skład
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore I, 10.0 wt. % (71732)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F435-F443 (2019-06-13)
We have recently reported that type A intercalated cells of the collecting duct secrete Na+ by a mechanism coupling the basolateral type 1 Na+-K+-2Cl- cotransporter with apical type 2 H+-K+-ATPase (HKA2) functioning under its Na+/K+ exchange mode. The first aim