Key Documents
96724
Ringers solution 1/4 strength tablets
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Ringers solution tablets, 1/4 strength
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 11731:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
tablet
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
calcium chloride hexahydrate, 0.12 g/L
potassium chloride, 0.105 g/L
sodium bicarbonate, 0.05 g/L
sodium chloride, 2.25 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
Zastosowanie
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation
surface monitoring
microbiology
przydatność
bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Ringers solution 1/4 strength tablets has been used:
- in inoculum preparation from mid and hind gut samples
- to rinse the corneal surface to demonstrate the integrity of the corneal epithelium by fluorescein sodium staining
- to wash the discs in antimicrobial bioassay of lignin compounds
- to soak the gauze, to keep the spinal cord well saturated
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?