89747
Tinsdale Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
L-cystine, 0.24 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 0.43 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
selective and differential for Corynebacterium spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
The medium differentiates between C. diphtheriae and the diphtheroids found in the upper respiratory tract. This differentiation was based on the ability of C. diphtheriae to produce grayish-black colonies, surrounded by a brown/black halo. Diphtheroids do not have this ability. The dark halo is due to the production of H2S from cystine and sodium thiosulfate, interacting with the tellurite salt.
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?