Key Documents
94209
Piperazine
analytical standard
Synonim(y):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
14 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤3.0% water
tw
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?