Kluczowe dokumenty
940119
Sigma-Aldrich
Copper(I) Chloride ChemBeads
15 wt% loading
Synonim(y):
Chlorek miedzi ChemBeads, CuCl ChemBeads, Monochlorek miedzi ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
15 wt% loading
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Cu+].[Cl-]
Klucz InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Chlorek miedzi(I) jest kwasem Lewisa i użytecznym źródłem miedzi(I) w syntezie chemicznej. Nałożony na szklane kulki do stosowania w eksperymentach o wysokiej przepustowości (HTE).
Zastosowanie
Zastosowano chlorek miedzi(I) (chlorek miedzi(I), CuCl): W syntezie 7-((tert-butylodimetylosililo)oksy)hepta-2,4-diyn-1-olu.
W syntezie nanokryształów CuInSe.
Do katalizowania syntezy benzotiazoloetionów z jodoanilin, izocyjanku i siarczku potasu.
Wykazuje unikalny charakter jako inicjator reakcji rodnikowych, takich jak hydrostannacja α,β-nienasyconych ketonów.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (212946).
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)