Merck
93572
Sigma-Aldrich
Formamide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Synonim(y):
Amide C1, Formic amide
About This Item
Wzór liniowy:
HCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.04
Beilstein:
505995
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
gęstość pary
1.55 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Próba
≥99.5% (GC/T)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
932 °F
granice wybuchowości
2.7-19 % (lit.)
metody
hybridization: suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
tw
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
temp. przejścia
solidification point 2-3 °C
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
przydatność
complies for miscibility
ciąg SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)