Kluczowe dokumenty
S4117
Millipore
Formamide, Deionized
Synonim(y):
DI formamid, formamid do hybrydyzacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
opakowanie
pkg of 500 mL
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
hybridization: suitable
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
This product is intended for use in hybridization applications for in situ, Southern, Northern, dot and slot blot analyses, and colony, plaque, and YAC screening. Formamide is used primarily as a component in probe hybridization solutions to promote probe hybridization specificity. It denatures nucleic acids by disrupting hydrogen bonds.
Zastosowanie
Dilute formamide according to specific application requirements. Formamide concentrations of 45-50% are typically used in Southern and Northern analyses and a 50% or greater concentration for in situ hybridization techniques. In DNA to DNA hybridization, each 1% increase in formamide concentration lowers the Tm by 0.7%.
Research Category
All
Jakość
Each lot of material is pre-filtered through a mixed-ion exchange resin to eliminate products of decomposition and residual metal cations. This filtering process guarantees that each lot has a final purity of greater than 99.5% and an adsorbance value of less than 0.02 adsorbance units at 280nm. Each lot then undergoes rigid quality control testing to insure that assay specifications are met prior to release.
Postać fizyczna
This preperation of formamide is deionized, triple distilled and packaged under nitrogen and is free of detectable DNAse, RNAse, and protease activity.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20°C. Keep cap tightly closed after opening or aliquot and store at -15°C to -25°C.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific