Kluczowe dokumenty
93440
Trizma® base
≥99.5%, solid, certified reference material, certified by BAM
Synonim(y):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Trizma® base, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opis
aminopeptidase substrate
Próba
>99.5%
jakość
certified by BAM
metody
titration: suitable
pH
10.5-12
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Format
neat
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Do precyzyjnych zastosowań należy używać dokładnie skalibrowanego pH-metru z elektrodą szklaną/kalomelową.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)