Merck
92940
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
purum, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.07
Beilstein:
3608108
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
solid
przydatność reakcji
core: antimony
reagent type: catalyst
tw
377 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Klucz InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)