92323
Vibrio ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 25.0 g/L
sodium cholate, 1.0 g/L
sodium citrate, 6.0 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
8.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Vibrio spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrio Detection
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms