Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
42-44 °C
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- analysis of pentaerythritol, phthalic acid and triglycerides in extracts from industrial alkyd resins using gas chromatography and high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
- quantification of metabolites of arachidonic acid from cultures of endothelial cells using high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?