Merck
915998
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M104
Umicore
Synonim(y):
CatMETium RF5, Dichloro(2-tienylometyleno)bis-(tricykloheksylofosfina)ruten(II), Ru(PCy3)2(2-tienylometylen)Cl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H70Cl2P2RuS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
828.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
273 °C
ciąg SMILES
[Ru](=Cc7[s]ccc7)([PH](C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4)([PH](C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H33P.C5H4S.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-3-2-4-6-5;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-4H;2*1H;
Klucz InChI
ZPAGOCLSEGAXGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Umicore Grubbs Catalyst M104 to homogeniczny katalizator przydatny w metatezie alkenów, zwłaszcza w metatezie krzyżowej, metatezie z zamknięciem pierścienia i metatezie samoczynnej.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym gazie obojętnym, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Licencja na produkt: Niniejszy produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących na wydanie patentów amerykańskich (i ich zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.pmc.umicore.com.
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)