Kluczowe dokumenty
91224
Ethyl phenylacetate
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497-1.499
bp
229 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)