Kluczowe dokumenty
911038
Glycerol
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
- It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
- As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
- In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Cechy i korzyści
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource –Palm oil
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).