Kluczowe dokumenty
908894
Sigma-Aldrich
Nishimura′s catalyst
Umicore
Synonim(y):
Rhodium(III) oxide/Platinum(IV) oxide hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
O3Rh2/O2Pt
Kod UNSPSC:
12171602
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nishimura′s catalyst is a homogeneous catalyst useful for hydrogenation reactions.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)