Merck
90834
Supelco
Bradykinin acetate salt
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H73N15O11 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1060.21 (free base basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
klasy chemiczne analitów
peptides
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤10 wt. % water
kolor
white
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
Klucz InChI
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Zastosowanie
Sól octanowa bradykininy może być stosowana jako prekursor do przygotowania bradykininy (BK) przed jej oznaczeniem z kwaśnych roztworów wodnych za pomocą ekstrakcji elektromembranowej (EME), a następnie analizy przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem ultrafioletowym (UV).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Activates pain receptors; induces smooth muscle contraction; activates Ca2+-dependent nitric oxide synthetase; increases capillary permeability.
Bradykinin is a pro-inflammatory peptide that acts through G-protein-coupled receptors. It activates sphingolipid metabolism. Fibroblasts treated with bradykinin produce a rapid and important increase in ceramide which is followed by a transient rise in sphingosine content. The peptide also increases ceramide cellular content by rapidly mobilizing neutral glycolipids. Bradykinin plays an important role in the regulation of fluid and electrolyte balance, smooth muscle contraction, vasodilation and capillary permeability. The bradykinin potentiators, which possess no bradykinin activity themselves, enhance the activity of bradykinin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electromembrane extraction of peptides-Fundamental studies on the supported liquid membrane.
Seip KF, et al.
Journal of Separation Science, 34(23), 3410-3417 (2011)