05-23-0500
Bradykinin
Induces the release of nitric oxide.
Synonim(y):
Bradykinin, Kallidin, RPPGFSPFR, callidin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
Klucz InChI
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Induces the release of nitric oxide
Opakowanie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Zhu, P., et al. 1995. Cardiovasc. Res.29, 658.
Bedarida, G.V., et al. 1994. Horm. Metab. Res. 26, 109.
Altiok, N., and Fredholm, B.B. 1993. Cell Signal. 5, 279.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3