Merck
900639
Sigma-Aldrich
1-Butanol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonim(y):
1-Butanol ZerO2®, Degassed and low oxygen 1-butanol, n-Butanol, Butyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
969148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ZerO2®
Poziom jakości
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
5.5 mmHg
Próba
99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
649 °F
jakość
anhydrous
granice wybuchowości
11.2 %
zanieczyszczenia
≤0.005% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
tw
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informacje prawne
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wieslaw Swietnicki et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen that has become a nosocomial health problem worldwide. The pathogen has multiple drug removal and virulence secretion systems, is resistant to many antibiotics, and there is no commercial vaccine against it. Yersinia pestis