Merck
89143
Supelco
Adipic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Hexanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOC(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1209788
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39021711
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E355
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 159.5 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
788 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J B J H van Duuren et al.
Biotechnology and bioengineering, 108(6), 1298-1306 (2011-02-18)
A limited life cycle assessment (LCA) was performed on a combined biological and chemical process for the production of adipic acid, which was compared to the traditional petrochemical process. The LCA comprises the biological conversion of the aromatic feedstocks benzoic
Holger Noack et al.
Inorganic chemistry, 50(4), 1194-1202 (2011-01-28)
Adipic acid is a key compound in the chemical industry, where it is mainly used in the production of polymers. The conventional process of its generation requires vast amounts of energy and, moreover, produces environmentally deleterious substances. Thus, there is
H V Pawar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 102-110 (2012-09-26)
Streptomycin (STP) and diclofenac (DLF) loaded film dressings were prepared by blending Polyox(®) (POL) with four hydrophilic polymers [hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), carrageenan (CAR), sodium alginate (SA) or chitosan (CS)] using glycerol (GLY) as plasticiser. The films were characterised by scanning electron
M A Shirai et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 19-22 (2012-12-12)
Biodegradable films were produced from blends contained a high amount of thermoplastic starch (TPS) and poly(lactic acid) (PLA) plasticized with different adipate or citrate esters. It was not possible to obtain pellets for the production of films using only glycerol
Krzysztof J Paluch et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(8), 3268-3283 (2011-04-08)
The production of salt or cocrystalline forms is a common approach to alter the physicochemical properties of pharmaceutical compounds. The goal of this work was to evaluate the impact of anion choice (succinate, adipate, and sulfate) on the physicochemical characteristics