Merck
86899
Supelco
Tetrabutylammonium phosphate monobasic solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, concentrate, ampule
Synonim(y):
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.45
Beilstein:
5196532
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
opis
cationic
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
ampule
opakowanie
ampule of 25 mL
metody
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Diwodorofosforan tetrabutyloamoniowy to czwartorzędowa sól amoniowa stosowana głównie jako elektrolit.
Koncentrat dla 6 x 1 l gotowego do użycia roztworu. Rozcieńczyć zawartość jednej ampułki (~0,3 M) do 1 L wodą klasy HPLC, aby uzyskać 0,005 M roztwór eluentu.
Zastosowanie
Diwodorofosforan tetrabutyloamoniowy był stosowany jako odczynnik parujący jony w fazie ruchomej do analizy HPLC par jonowych 5′-mononukleotydów z preparatów dla niemowląt. Może być również stosowany w fazie ruchomej do analizy HPLC próbek krwi w celu oznaczenia acetaminofenu.
Inne uwagi
Ion-pairing reagent used in reversed phase chromatography
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The analysis of 5'-mononucleotides in infant formulae by HPLC.
Perrin, Christian, et al.
Food Chemistry, 74.2, 245-253 (2001)
K Makino et al.
Journal of chromatography, 400, 271-277 (1987-07-29)
The separation of large oligodeoxyribonucleotides, synthesized chemically and subsequently deblocked, was carried out by reversed-phase ion-pair chromatography (RP-IPC) with a linear gradient of acetonitrile concentration. It was found that tetrabutylammonium phosphate is suitable as an ion-pairing reagent and produces a
In situ gelling and mucoadhesive liquid suppository containing acetaminophen: enhanced bioavailability.
Choi, Han-Gon, Yu-Kyoung Oh, and Chong-Kook Kim.
International Journal of Pharmaceutics, 165.1, 23-32 (1998)
C.F. Harrington et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 20, 1773-1773 (1997)
W.E. Ladner et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1076-1076 (1985)