sterylność
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
glucose, 20 mM
magnesium chloride, 10 mM
magnesium sulfate, 10 mM
potassium chloride, 2.5 mM
sodium chloride, 10 mM
tryptone, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)