Merck
85427
Supelco
GC Stationary Phase
phase DC-710, bottle of 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 100 mL
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537
grupa aktywna macierzy
DC-710 phase
lepkość
~500 mPa.s, neat(25 °C)
Opis ogólny
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)