Kluczowe dokumenty
81614
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 150,000
Synonim(y):
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mp ~150000
Mw ~149000
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.20
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?